(Triethylsilyl)-acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
(Triethylsilyl)-acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
(Triethylsilyl)-acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(Triethylsilyl)-acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1777-03-3 | C8H16Si | 140.30 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer L20217.03
auch als L20217-03 bezeichnet
Preis (EUR)
29,20
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
29,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1777-03-3
IUPAC Nametriethyl(ethynyl)silane
Molecular FormulaC8H16Si
InChI KeyFWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC[Si](CC)(CC)C#C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
FormLiquid
Refractive Index1.4290-1.4340 @ 20?C
Assay (GC)≥96.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only