Estándar sin teñir Mark12™
Invitrogen™

Estándar sin teñir Mark12™

El estándar sin teñir Mark12 consta de 12 polipéptidos en un intervalo de 2,5–200 kDa. El estándar de proteínas seMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
LC56771 mL
Número de catálogo LC5677
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 mL
Pedido a granel o personalizado
El estándar sin teñir Mark12 consta de 12 polipéptidos en un intervalo de 2,5–200 kDa. El estándar de proteínas se suministra en un formato listo para su uso para la carga directa en geles; sin necesidad de calentar, reducir ni añadir un tampón de muestras antes de usarlo.

Compare y visualice todos los demás estándares y escaleras de proteínas ›

Aplicaciones
• Dimensionamiento preciso de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS y Western blots.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Compatibilidad del gelGeles Bolt™ Bis-Tris Plus, geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, tricina Novex™, geles SDS-PAGE
Peso molecular200, 116,3, 97,4, 66,3, 55,4, 36,5, 31, 21,5, 14,4, 6, 3,5, 2,5 kDa
Cantidad1 mL
Listo para cargarSí
Condiciones de envíoHielo húmedo
Number of Markers12
Línea de productosMark12
Tipo de productoMarcadores moleculares de proteínas
Intervalo de tamañosDe 2,5 a 200 kDa
Stain TypeSin teñir
System TypeWestern Blotting, SDS-PAGE
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
1,0 ml (200 aplicaciones de 5 μL cada una) suministrado en un vial de plástico. El tampón de carga se compone de Tris-HCl, glicerol, SDS, rojo de fenol y azul de Coomassie™ G-250.

Almacenar a 4 °C.

Preguntas frecuentes

Can I use the Mark12 Unstained Protein marker to determine molecular weights in a gel filtration column?

This is not recommended. The buffer conditions in gel filtration are not compatible with this standard.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

I used one of your protein standards for a western transfer and noticed that some of the lower-molecular weight protein bands passed through the membrane. How can I resolve this issue?

- Decrease voltage, current or length of transfer time
- Make sure that the methanol concentration in the transfer buffer is proper; use a methanol concentration of 10-20% methanol removes the SDS from SDS-protein complexes and improves the binding of protein to the membrane.
- Make sure that the SDS concentration (if added) in the transfer buffer is proper, don't use more than 0.02-0.04% SDS. Using too much SDS can prevent binding of proteins to the membrane.
- Check the pore size of the membrane and the size of the target protein. Proteins smaller than 10 kDa will easily pass through a 0.45 µm pore size membrane. If proteins smaller than 10 kDa are of interest, it would be better to use a 0.2 µm pore size membrane.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

I used one of your protein standards for a western transfer and noticed that some of the higher-molecular weight bands transferred very poorly to the membrane. Can you offer some tips?

- Increase voltage, current or length of time for transfer
- SDS in the gel and in the SDS-protein complexes promotes elution of the protein from the gels but inhibits binding of the protein to membranes. This inhibition is higher for nitrocellulose than for PVDF. For proteins that are difficult to elute from the gel such as large molecular weight proteins, a small amount of SDS may be added to the transfer buffer to improve transfer. We recommend pre-equilibrating the gel in 2X Transfer buffer (without methanol) containing 0.02-0.04% SDS for 10 minutes before assembling the sandwich and then transferring using 1X transfer buffer containing 10% methanol and 0.01%SDS.
- Methanol removes the SDS from SDS-protein complexes and improves the binding of protein to the membrane, but has some negative effects on the gel itself, leading to a decrease in transfer efficiency. It may cause a reduction in pore size, precipitation of some proteins, and some basic proteins to become positively charged or neutral. Make sure that the methanol concentration in the transfer buffer is not more than 10-20% and that high-quality, analytical grade methanol is used.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

I used one of your pre-stained standards on a Tris-Glycine gel and noticed that the molecular weights of the proteins were different than on a NuPAGE Bis-Tris gel. What is the reason for this?

Pre-stained standards have a dye that is covalently bound to each protein that will result in the standard migrating differently in different buffer systems (i.e., different gels). As a result, using a pre-stained standard for molecular weight estimation will only give the apparent molecular weight of the protein. Pre-stained standards may be used for molecular weight approximation, confirming gel migration and estimating blotting efficiency but for accurate molecular weight estimation, an unstained standard should be used.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

I used one of your protein standards and am seeing some extra bands in the lane. Can you offer some suggestions?

- While loading, take care to make sure that there is no cross-contamination from adjacent sample lanes.
- Make sure that the correct amount of standard is loaded per lane. Loading too much protein can result in extra bands and this is a problem especially with silver-stained gels.
- Improper storage of the standard or repeated freeze/thawing can result in protein degradation.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Citations & References (1)

Citations & References
Abstract
Novel Isoform of Insulin Receptor Substrate p53/p58 Is Generated by Alternative Splicing in the CRIB/SH3-binding Region.
Authors: Alvarez Carlos E; Sutcliffe J Gregor; Thomas Elizabeth A;
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:12006592
Insulin receptor substrate p53/p58 (IRSp53) is involved in cytoskeletal dynamics and is a candidate disease sensor in polyglutamine expansion neurodegeneration. It is widely expressed throughout the body, but its levels are dramatically elevated in forebrain regions. IRSp53 functions as a signal transducing adaptor between activated Rho family GTPases and their ... More