Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CSF1R (CD115) Antibodies

          Invitrogen

          CD115 (c-fms) Monoclonal Antibody (AFS98), NovaFluor™ Yellow 730, eBioscience™

          View all (78) CSF1R (CD115) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD115 (c-fms) Monoclonal Antibody (AFS98), NovaFluor™ Yellow 730, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (4)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD115 (c-fms) Antibody (M041T02Y07-A) in Flow

          C57BL/6 mouse thioglycolate-elicited peritoneal exudate cells were unstained (left) or stained with CD115 Monoclonal Antibody, NovaFluor Yellow 730 (right). All cells were co-stained with CD11b Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0112-82). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          M041T02Y07-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.6 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AFS98

          Conjugate

          NovaFluor™ Yellow 730 NovaFluor™ Yellow 730 NovaFluor™ Yellow 730
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 563
          • Functional Grade
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Yellow 610
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          551/730 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3099145

          Product Specific Information

          Description
          The AFS98 monoclonal antibody reacts with the mouse CD115 molecule, a receptor for macrophage colony stimulating factor (M-CSF) or colony stimulating factor-1 (CSF-1). CD115 is expressed by monocyte, macrophage, osteoclast, and some epithelial cells. It is a 150 kDa c-fms gene product and belongs to immunoglobulin family. CSF-1 signaling through CSF-1R regulates the proliferation and differentiation of cells in the monocytic lineage.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          The AFS98 antibody has been tested by flow cytometric analysis of peritoneal exudate cells. This can be used at less than or equal to 0.06 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Our internal testing shows that NovaFluor Yellow 730 non-specifically stains B cells in SJL mice. Non-specific staining has not been observed in BALB/c or C57BL/6 mice. Other strains have not been tested. See the Antibody Testing Data for an example of this strain-dependent difference.

          Excitation: 551 nm; Emission: 730 nm; Laser: 561 nm (Yellow) Laser

          Target Information

          CSF1R (FMS) is involved in the production, differentiation, and function of macrophages, and is implicated in promyelocytic leukemias. Ligand binding activates the receptor kinase through a process of oligomerization and transphosphorylation. CSF1R is a tyrosine kinase transmembrane receptor and member of the CSF1/PDGF receptor family of tyrosine-protein kinases. Mutations in the gene encoding CSF1R have been associated with a predisposition to myeloid malignancy.Tyrosine-protein kinase that acts as cell-surface receptor for CSF1 and IL34 and plays an essential role in the regulation of survival, proliferation and differentiation of hematopoietic precursor cells, especially mononuclear phagocytes, such as macrophages and monocytes. Promotes the release of proinflammatory chemokines in response to IL34 and CSF1, and plays an important role in innate immunity and in inflammatory processes. The first intron of the CSF1R gene contains a transcriptionally inactive ribosomal protein L7 processed pseudogene oriented in the opposite direction. Mutations in the CSF1R gene have been associated with a predisposition to myeloid malignancy.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: c-fms; CSF-1 receptor; CSF-1-R; CSF-R1; CSFIR; EC 2.7.10.1; kinase CSFR; OTTHUMP00000224093; proto-oncogene c-Fms; proto-oncogene fms; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD115; CSF-1R; Csfmr; Fim-2; Fim2; Fms; M-CSF-R; M-CSFR

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P09581

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12978

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity macrophage colony-stimulating factor receptor activity protein binding ATP binding growth factor binding protein phosphatase binding cytokine binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          microglial cell activation neutrophil homeostasis positive regulation of protein phosphorylation myeloid leukocyte differentiation response to ischemia response to stress signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway axon guidance cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation regulation of cell shape anatomical structure morphogenesis positive regulation of gene expression positive regulation of macrophage chemotaxis negative regulation of myotube differentiation microglia development cell migration peptidyl-tyrosine phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway telencephalon development dentate gyrus development olfactory bulb development forebrain neuron differentiation regulation of cell morphogenesis hemopoiesis osteoclast differentiation positive regulation of cell migration positive regulation of bone mineralization negative regulation of epithelial cell differentiation ruffle organization positive regulation of chemokine production positive regulation of tumor necrosis factor production regulation of mononuclear cell proliferation regulation of actin cytoskeleton organization monocyte homeostasis cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus macrophage colony-stimulating factor signaling pathway positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein negative regulation of apoptotic process regulation of MAPK cascade positive regulation by host of viral process regulation of bone resorption cell-cell junction maintenance positive regulation of osteoclast differentiation protein autophosphorylation positive regulation of lymphocyte proliferation positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of protein tyrosine kinase activity microglial cell proliferation positive regulation of astrocyte activation positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of leukocyte proliferation cellular response to cytokine stimulus positive regulation of macrophage proliferation positive regulation of cell cycle G1/S phase transition negative regulation of platelet formation regulation of macrophage migration positive regulation of macrophage migration neuron projection extension positive regulation of cell motility positive regulation of myoblast proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-9qkq5:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0