Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Antibodies

          Invitrogen

          MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Monoclonal Antibody (34-1-2S), NovaFluor™ Blue 585, eBioscience™

          View all (19) MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Monoclonal Antibody (34-1-2S), NovaFluor™ Blue 585, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Antibody (M043T02B04-A) in Flow

          C57BL/6 mouse splenocytes were either left unstained (blue histogram) or stained with 0.4 µg of MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Monoclonal Antibody, NovaFluor Blue 585 (purple histogram). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          M043T02B04-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.4 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          34-1-2S

          Conjugate

          NovaFluor™ Blue 585 NovaFluor™ Blue 585 NovaFluor™ Blue 585
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 660
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          493/586 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3666462

          Product Specific Information

          Description
          The 34-1-2S monoclonal antibody reacts with the mouse MHC class I, H-2Kd and H-2Dd. This cytotoxic antibody also cross-reacts with Kb, s, r, q, p.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This 34-1-2S antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.4 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 493 nm; Emission: 586 nm; Laser: 488 nm (Blue) Laser

          Target Information

          This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8.

          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha 1, 2, and 3 domains; class I major histocompatibility antigen H-2Kd; H-2 class I histocomatibility antigen, K-k alpha chain, topological domain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-B alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-D alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-K alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-Q alpha chain; H-2D cell surface glycoprotein; H-2K(B); H-2K(K); H-2K(Q); H2-DC1-beta transplantation antigen protein; H2-K; H2DD; H2K1; H2KD; histocompatibility 2, K region, promoter 1; MHC class I alpha chain; MHC class I antigen; MHC class I H-2Dp; MHC class I H2 antigen; MHC class I H2-K-b-alpha-2 cell surface glycoprotein; MHC class I heavy chain H2-K; MHC class I heavy chain heavy chain; MHC class I heavy chain maturation peptide; MHC class II antigen D; MHC class II antigen K; MHC H-2Dr; MHC H-2K integral membrane protein; MHC H-2K transplantation antigen; MHC H-2K-kml mRNA; MHC H2-D antigen; MHC H2-D-q alpha-chain; MHC H2-K antigen; MHC H2-K transplantation antigen; MHC H2-L transmembrane domain; MHC I; MHCI; ORF; Q5k protein; transmembrane protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: H-2D; H-2K; H-2K(d); H2-D; H2-D1; H2-K; H2-K1; K-f

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P01899, (Mouse) P01901

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 14964, (Mouse) 14972

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding protein binding beta-2-microglobulin binding MHC class I protein binding peptide antigen binding T cell receptor binding CD8 receptor binding identical protein binding protein homodimerization activity natural killer cell lectin-like receptor binding TAP binding TAP1 binding TAP2 binding receptor agonist activity chaperone binding TAP complex binding 14-3-3 protein binding
          Process(es)
          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class Ib antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-dependent antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-independent immune response signal transduction negative regulation of neuron projection development antigen processing and presentation antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I defense response to bacterium inner ear development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-86tfw:80/100.66.78.224:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0