Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PDGFRA (CD140a) Antibodies

          Invitrogen

          PDGFRA Monoclonal Antibody (16A1)

          View all (70) PDGFRA (CD140a) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PDGFRA Monoclonal Antibody (16A1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          PDGFRA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          PDGFRA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PDGFRA Antibody (MA1-10096) in Flow

          Separation of cells stained using anti-human CD140a (16A1) purified Monoclonal antibody (Product # MA1-10096). Concentration in sample 0.33 µg/mL (GAM APC, red-filled) from cells unstained by primary antibody (GAM APC, black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of CD140a transfected cell suspension. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PDGFRA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PDGFRA Monoclonal Antibody (16A1)

          Product Details

          MA1-10096

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-Dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          16A1

          Immunogen

          CD140a-transfected NIH 3T3 cells
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11151972

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an extracellular epitope of CD140a / PDGF-RA, the 170 kDa alpha chain of platelet-derived growth factor receptor, which is widely expressed on a variety of mesenchymal-derived cells and plays pro-proliferative or anti-proliferative roles in various tumors.

          Target Information

          PDGFRA is a cell surface receptor tyrosine kinase which binds members of the platelet-derived growth factor family. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer or a heterodimer, composed of both platelet-derived growth factor receptor alpha and beta polypeptides. Studies in knockout mice, where homozygosity is lethal, indicate that the alpha form of the platelet-derived growth factor receptor is particularly important for kidney development since mice heterozygous for the receptor exhibit defective kidney phenotypes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Alpha platelet-derived growth factor receptor; Alpha-type platelet-derived growth factor receptor; CD140 antigen-like family member A; CD140a; CD140a antigen; MGC74795; OTTHUMP00000218656; PDGF A-chain; PDGF Receptor alpha; PDGF subunit A; PDGF-1; PDGF-R-alpha; PDGFR-2; pdgfr-a; Platelet-derived growth factor alpha receptor; Platelet-derived growth factor receptor 2; Platelet-derived growth factor receptor alpha; platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD140A; PDGFR-2; PDGFR2; PDGFRA; RHEPDGFRA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16234

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5156

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity platelet-derived growth factor alpha-receptor activity vascular endothelial growth factor-activated receptor activity platelet-derived growth factor receptor binding protein binding ATP binding kinase activity transferase activity vascular endothelial growth factor binding protein homodimerization activity macromolecular complex binding platelet-derived growth factor binding phospholipase C activator activity
          Process(es)
          luteinization in utero embryonic development cell activation hematopoietic progenitor cell differentiation chemotaxis transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway estrogen metabolic process positive regulation of cell proliferation female gonad development anatomical structure morphogenesis organ morphogenesis negative regulation of platelet activation cell migration peptidyl-tyrosine phosphorylation signal transduction involved in regulation of gene expression extracellular matrix organization lung development adrenal gland development positive regulation of cell migration male genitalia development regulation of actin cytoskeleton organization Leydig cell differentiation cellular response to reactive oxygen species platelet-derived growth factor receptor-alpha signaling pathway positive regulation of cell proliferation by VEGF-activated platelet derived growth factor receptor signaling pathway wound healing odontogenesis of dentin-containing tooth protein autophosphorylation platelet-derived growth factor receptor signaling pathway positive regulation of fibroblast proliferation embryonic digestive tract morphogenesis embryonic cranial skeleton morphogenesis embryonic skeletal system morphogenesis skeletal system morphogenesis positive regulation of calcium-mediated signaling white fat cell differentiation positive regulation of chemotaxis positive regulation of protein kinase B signaling cardiac myofibril assembly palate development face morphogenesis cell chemotaxis retina vasculature development in camera-type eye positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade platelet aggregation cellular response to amino acid stimulus metanephric glomerular capillary formation regulation of mesenchymal stem cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-8pzg4:80/100.66.75.138:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline