Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • H3K9ac Antibodies
          Antibody was validated by peptide array and recommended for denaturing applications. We recommend SNAP-ChIP™ spike-in validated H3K9ac antibody for ChIP.

          Invitrogen

          H3K9ac Monoclonal Antibody (J.924.2)

          Advanced Verification
          5 References
          View all (15) H3K9ac antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite H3K9ac Monoclonal Antibody (J.924.2)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Advanced Verification (1)
          H3K9ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          H3K9ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          H3K9ac Antibody (MA5-11195) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of acetylated Histone H3 (Lys9, green) in HEK293T cells left untreated (top row) or treated with 5uM of the HDAC inhibitor, Scriptaid (bottom row), for 24 hours. Cells fixed with 4% formaldehyde were permeabilized and blocked with 1X PBS containing 5% BSA and 0.3% Triton X-100 for 1 hour at room temperature. Cells were probed with an Acetyl-Histone H3 (Lys9) monoclonal antibody (Product # MA5-11195) at a dilution of 1:50 overnight at 4°C in 1X PBS containing 1% BSA and 0.3% Triton X-100, washed with 1X PBS, and i... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          H3K9ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          H3K9ac Antibody in Western Blot (WB)
          H3K9ac Antibody in Western Blot (WB)
          H3K9ac Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          H3K9ac Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          H3K9ac Antibody

          Product Details

          MA5-11195

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:800
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:400
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:200
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:25
          -

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Zebrafish

          Published species

          Bovine, Dog, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          J.924.2

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to the amino terminus of histone H3 in which Lys9 is acetylated

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          41 µg/mL

          Amount

          4.1 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          0.01M HEPES, pH 7.5, with 100µg/mL BSA, 0.15M NaCl, 50% glycerol

          Contains

          <0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10986969

          Product Specific Information

          It is not recommended to aliquot this antibody.

          This antibody is not cross-reactive with other acetylated histones.

          Target Information

          Histone H3 is one of the DNA-binding proteins found in the chromatin of all eukaryotic cells. H3 along with four core histone proteins binds to DNA forming the structure of the nucleosome. Histones play a central role in transcription regulation, DNA repair, DNA replication and chromosomal stability. Post translationally, histones are modified in a variety of ways to either directly change the chromatin structure or allow for the binding of specific transcription factors. The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of post-translational modification that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Acetyl H3; Acetyl Histone H3; Acetyl-H3 K9; Acetyl-H3 Lys9; Acetyl-Histone H3 K9; Acetyl-Histone H3 Lys9; H3 histone; H3 histone family, member A; H3 histone family, member I; H3 histone family, member J; H3 histone family, member K; H3 histone family, member L; H3 histone family, member M; H3 histone, family 2; H3 K9ac; H3-clustered histone 13; H3-clustered histone 14; H3-clustered histone 15; H3-clustered histone 2; H3-clustered histone 3; H3-clustered histone 4; H3-clustered histone 6; H3-clustered histone 7; H3/b; H3/d; H3/f; H3/j; H3K9; H3Lys9ac; HIST1H3A; HIST1H3F; histone 1, H2ai; histone 1, H3a; histone 1, H3b; histone 1, H3f; histone 1, H3h; histone 1, H3j; histone 2, H3a; histone 2, H3c; histone 2, H3c2; histone 2, H3ca2; Histone 3; histone cluster 1 H3 family member a; histone cluster 1 H3 family member b; histone cluster 1 H3 family member f; histone cluster 1 H3 family member h; histone cluster 1 H3 family member j; histone cluster 1, H2ai; histone cluster 1, H2ai-like; histone cluster 1, H3a; histone cluster 1, H3b; histone cluster 1, H3f; histone cluster 1, H3h; histone cluster 1, H3j; histone cluster 2 H3 family member a; histone cluster 2 H3 family member c; histone cluster 2, H3a; histone cluster 2, H3c; histone cluster 2, H3c2; histone cluster 2, H3c2, pseudogene; histone cluster 3, H3; histone gene complex 1; Histone H3; Histone H3.1; Histone H3.2; Histone H3.3; Histone H3/a; Histone H3/b; Histone H3/c; Histone H3/d; Histone H3/f; Histone H3/h; Histone H3/i; Histone H3/j; Histone H3/k; Histone H3/l; Histone H3/m; Histone H3/o; Histone H3K9; Histone H3K9ac; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: H3; H3 histone; H3-143; H3-291; h3-5; H3-53; H3-614; H3-B; H3-F; H3.1-221; H3.1-291; H3.1-I; H3.2; H3.2-221; H3.2-614; H3.2-615; H3.2-616; H3/A; H3/i; H3/j; H3/k; H3/l; H3/M; H3/n; H3/o; H3a; H3b; H3C1; H3C10; H3C11; H3C12; H3C13; H3C14; H3C15; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3f; H3F1K; H3F2; h3f3a; h3f3b.1; h3f3c; h3f3d; H3FA; H3FB; H3FC HIST1H3C; H3FD; H3FF; H3FH; H3FI; H3FJ; H3FK; H3FL; H3FM; H3FN; H3g; H3h; H3i; Hist1; Hist1h2ai; Hist1h2ail; HIST1H3A; HIST1H3B; Hist1h3c; HIST1H3D; HIST1H3E; HIST1H3F; HIST1H3G; HIST1H3H; HIST1H3I; HIST1H3J; HIST2H3A; Hist2h3b; HIST2H3C; Hist2h3c1; Hist2h3c2; Hist2h3c2-ps; Hist2h3ca1; Hist2h3ca2; HIST2H3D; M32461; wu:fa25h06; wu:fa96g06; wu:fb07a08; wu:fb36f01; zgc:110292; zgc:174300; zgc:56193; zgc:56418; zgc:64222; zgc:86731

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P68431, (Human) Q71DI3, (Rat) Q6LED0, (Mouse) P68433, (Mouse) P84228, (Mouse) P02295, (Zebrafish) Q6PI20

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8350, (Human) 8357, (Human) 8356, (Human) 126961, (Human) 333932, (Human) 8358, (Human) 8968, (Rat) 291159, (Mouse) 360198, (Rat) 679994, (Mouse) 319150, (Mouse) 260423, (Mouse) 319152, (Mouse) 97114, (Rat) 310678, (Zebrafish) 550262

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding protein binding structural constituent of chromatin cadherin binding protein heterodimerization activity chromatin binding histone binding histone
          Process(es)
          chromatin organization nucleosome assembly gene expression telomere organization regulation of gene expression, epigenetic negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter DNA replication-dependent nucleosome assembly protein heterotetramerization regulation of gene silencing positive regulation of defense response to virus by host
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-cc7sn:80/100.66.79.229:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline