Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • BTK Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Btk (Tyr223) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BtkY223-B4), PE

          View all (49) BTK antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Btk (Tyr223) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BtkY223-B4), PE

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-Btk (Tyr223) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Btk (Tyr223) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Btk (Tyr223) Antibody (MA5-28077) in Flow

          Flow cytometry of Phospho-Btk (Tyr223) using U937 cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-Btk (Tyr223) antibody (Product # MA5-36924). Images correspond with the following conditions: negative control (blue), untreated (red), treated with IFNa IL4 and pervanadate (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Btk (Tyr223) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Phospho-Btk (Tyr223) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BtkY223-B4), PE

          Product Details

          MA5-28077

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          BtkY223-B4

          Immunogen

          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr223 of human phospho Btk.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2745067

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          Bruton tyrosine kinase (BTK) is a cytoplasmic tyrosine kinase belonging to the SRC-related TEC subfamily of tyrosine kinases. Mutations in the BTK gene have been linked to severe developmental blocks in human B-cell ontogeny and immunodeficiency disorders. It has recently been shown to interact with members of the toll-like receptor (TLR) family such as TLR4, 6, 8, and 9. The TLRs are critical molecules in both the innate and adaptive immunity and can recognize diverse microbial pathogens. BTK has also been shown to interact with key proteins involved in TLR4 signal transduction such as MyD88, TIRAP, and IRAK, but not TRAF-6, suggesting that BTK is involved in lipopolysaccharide signal transduction.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: agammaglobulinaemia tyrosine kinase; agammaglobulinemia tyrosine kinase; ATK; B-cell progenitor kinase; BPK; Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase; bruton tyrosine kinase; Bruton's tyrosine kinase; dominant-negative kinase-deficient Brutons tyrosine kinase; frameshift mutation results in truncated protein; kinase EMB; MGC126261; MGC126262; OTTHUMP00000023677; RP1-164F3.2; Tyrosine-protein kinase BTK (Brutons tyrosine kinase) (Agammaglobulinaemia tyrosine kinase) (ATK) (B cell progenitor kinase) (BPK) (Kinase EMB); unnamed protein product; X-linked immune deficiency

          View more View less

          Gene Aliases: AGMX1; AT; ATK; BPK; IGHD3; IMD1; PSCTK1; xid; XLA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q06187, (Mouse) P35991

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 695, (Mouse) 12229

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding phospholipase activator activity identical protein binding phospholipase binding
          Process(es)
          neutrophil homeostasis positive regulation of type III hypersensitivity positive regulation of type I hypersensitivity negative regulation of cytokine production adaptive immune response histamine secretion by mast cell positive regulation of immunoglobulin production regulation of B cell cytokine production MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway regulation of B cell apoptotic process mesoderm development peptidyl-tyrosine phosphorylation calcium-mediated signaling proteoglycan catabolic process positive regulation of B cell proliferation response to lipopolysaccharide negative regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of tumor necrosis factor production cellular response to reactive oxygen species intracellular signal transduction Fc-epsilon receptor signaling pathway B cell activation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response positive regulation of B cell differentiation positive regulation of phagocytosis T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway regulation of B cell activation negative regulation of B cell activation monocyte proliferation negative regulation of leukocyte proliferation cellular response to molecule of fungal origin apoptotic signaling pathway positive regulation of cGAS/STING signaling pathway positive regulation of interleukin-17A production positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly positive regulation of synoviocyte proliferation eosinophil homeostasis B cell affinity maturation protein phosphorylation negative regulation of B cell proliferation positive regulation of type I interferon production peptidyl-tyrosine autophosphorylation protein autophosphorylation cell maturation cellular response to interleukin-7 cGAS/STING signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-6qggw:80/100.66.76.149:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline