Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • IL-17A Antibodies

          Invitrogen

          IL-17A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (217), PE

          View all (185) IL-17A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-17A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (217), PE

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-17A Antibody (MA5-52441) in Flow

          Flow cytometry analysis of Mouse IL17 expression on EL4 cells. Samples were incubated with IL-17A monoclonal antibody (Product # MA5-52440). The cells were stimulated for 4-6 hours with PMA and Ionomycin in the presence of GolgiPlug. The dot plots were derived from gated of intact cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          IL-17A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (217), PE

          Product Details

          MA5-52441

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µL per test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          217

          Immunogen

          Recombinant Mouse IL17 Protein (Thr22-Ala158)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          100 µg/mL

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.03% ProClin 300

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3248918

          Target Information

          Interleukin-17A (IL-17A, CTLA-8) is a CD4+ T cell-derived cytokine that promotes inflammatory responses in cell lines and is elevated in rheumatoid arthritis, asthma, multiple sclerosis, psoriasis, and transplant rejection. IL-17A is a 32 kDa long, disulfide-linked homodimer consisting of 136 amino acids that is a member of a six-species family of proteins (IL-17A-17F) and signals through the IL-17 receptor (IL-17R/CDw217). High levels of IL-17A homodimer are produced by activated peripheral blood CD4+ T-cells, and IL-17A also enhances expression of the intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) in human fibroblasts. In particular, human IL-17A also stimulates epithelial, endothelial, or fibroblastic cells to secrete IL-6, IL-8, G-CSF, and PGE2. In the presence of human IL-17A, fibroblasts can sustain the proliferation of CD34+ hematopoietic progenitors and induce maturation into neutrophils. Mouse, rat, and human IL-17A can induce IL-6 secretion in mouse stromal cells, indicating that all homologs can recognize the mouse receptor. IL-17A regulates the activities of NF-kappa B and mitogen-activated protein kinases, stimulates the expression of IL-6 and cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2), and enhances the production of nitric oxide (NO).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8; il 17; ILN; Interleukin; interleukin 17; Interleukin17A; R-IL-17-A; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Ctla-8; Ctla8; IL-17; IL-17A; Il17

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q62386

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16171

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding cytokine activity protein binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity
          Process(es)
          positive regulation of antimicrobial peptide production inflammatory response Notch signaling pathway response to wounding gene expression positive regulation of keratinocyte proliferation keratinocyte differentiation positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-16 production positive regulation of interleukin-23 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of tumor necrosis factor production interleukin-17A-mediated signaling pathway keratinocyte proliferation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response to Gram-negative bacterium defense response to Gram-positive bacterium defense response to fungus positive regulation of protein kinase B signaling intestinal epithelial structure maintenance cellular response to interleukin-1 cellular response to glucocorticoid stimulus fibroblast activation interleukin-17-mediated signaling pathway granulocyte migration negative regulation of inflammatory response to wounding positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of bicellular tight junction assembly negative regulation of interleukin-17-mediated signaling pathway positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 1 production
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-6qggw:80/100.66.76.149:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline