Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD206 (MMR) Antibodies

          Invitrogen

          CD206 Monoclonal Antibody (15-2), Alexa Fluor™ 700

          View all (60) CD206 (MMR) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD206 Monoclonal Antibody (15-2), Alexa Fluor™ 700

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD206 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD206 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD206 Antibody (MA562237) in Flow

          Flow cytometry (surface staining) of CD206 in human differentiated dendritic cells. Samples were stained with CD206 monoclonal antibody (Product # MA562237) using a dilution of 10 µg/mL. Separation of stained human differentiated dendritic cells (red-filled) from differentiated dendritic cells stained using mouse IgG1 isotype control (MOPC-21) Alexa Fluor® 700 antibody (10 µg/mL, black-dashed). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD206 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 Monoclonal Antibody (15-2), Alexa Fluor™ 700

          Product Details

          MA562237

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          4 µL/100 µL whole blood or 10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          15-2

          Immunogen

          Purified human mannose receptor.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 700 Alexa Fluor™ 700 Alexa Fluor™ 700
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          696/719 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3703378

          Target Information

          CD206 (MSR, Mannose receptor, MRC1) is a 175 kDa transmembrane protein belonging to the group of pattern recognition receptors. CD206 is predominantly expressed in tissue macrophages, dendritic cells, a subpopulation of endothelial cells and sperm cells. CD206 is thought to play a role in the innate and adaptive immune response. CD206 is also expressed on microglia and mato cells of the brain but not astrocytes or neurons. CD206 also mediate the recognition and uptake of a variety of macromolecules, including modified lipoproteins, advanced glycation end (AGEs) products and amyloid b-protein (Abeta). While the normal role of CD206 is associated with cell adhesion and host defense mechanisms, it also has been implicated in the development of atherosclerosis and Amyloid beta deposition in Alzheimer's disease (AD). CD206's gene encodes the class A macrophage scavenger receptors, which include three different types (1, 2, 3) generated by alternative splicing. The isoforms type 1 and type 2 are functional receptors and are able to mediate the endocytosis of modified low density lipoproteins (LDLs). The isoform type 3 does not internalize modified LDL (acetyl-LDL) despite having the domain shown to mediate this function in the types 1 and 2 isoforms. CD206 has an altered intracellular processing and is trapped within the endoplasmic reticulum, making it unable to perform endocytosis. The isoform type 3 can inhibit the function of isoforms type 1 and type 2 when co-expressed, indicating a dominant negative effect and suggesting a mechanism for regulation of scavenger receptor activity in macrophages. Other diseases associated with CD206 dysfunction include leprosy and Gaucher's Disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C type lectin; C-type lectin domain family 13 member D; C-type lectin domain family 13 member D-like; CD206; hMR; Human mannose receptor; Macrophage mannose receptor 1; Macrophage mannose receptor 1-like protein 1; mannose receptor precursor; mannose receptor, C type 1-like 1; MMR; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: bA541I19.1; CD206; CLEC13D; CLEC13DL; hMR; MMR; MRC1; MRC1L1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P22897

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4360

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity transmembrane signaling receptor activity protein binding mannose binding carbohydrate binding signaling receptor activity cargo receptor activity
          Process(es)
          endocytosis receptor-mediated endocytosis viral entry into host cell cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interferon-gamma cellular response to interleukin-4
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline