Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin Pan Type I/II Antibodies

          Invitrogen

          Cytokeratin Pan Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          5 References
          View all (72) Cytokeratin Pan Type I/II antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cytokeratin Pan Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          Cytokeratin Pan Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin Pan Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cytokeratin Pan Antibody (PA1-27114) in IHC (P)

          Immunohistochemical (Paraffin) analysis of human skin tissue using (Product # PA1-27114) Cytokeratin Pan Polyclonal Antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cytokeratin Pan Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin Pan Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Product Details

          PA1-27114

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:75-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Cytokeratin isolated from bovine muzzle epidermis.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Purification

          IgG fraction

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_780038

          Product Specific Information

          This antibody will detect Cytokeratins 4, 5, 6, (and to a lesser extent) 8, 14, and 16.

          Target Information

          Cytokeratin pan is part of a subfamily of intermediate filament proteins that are characterized by remarkable biochemical diversity, and represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. Cytokeratins range in molecular weight between 40 kDa- 68 kDa, and an isoelectric pH between 4.9-7.8. The individual human cytokeratins are numbered 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays. The composition of cytokeratin pairs vary with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 39.1; 40-kDa keratin intermediate filament; 58 kDa cytokeratin; 65 kDa cytokeratin; 67 kDa cytokeratin; Cell proliferation-inducing gene 46 protein; CK-1; CK-10; CK-13; CK-14; CK-15; CK-16; CK-17; CK-18; CK-19; CK-1B; CK-2e; CK-2P; CK-3; CK-4; CK-5; CK-6A; CK-6D; CK-7; CK-8; cytokeratin 1; cytokeratin 10; cytokeratin 13; cytokeratin 14; cytokeratin 15; cytokeratin 16; cytokeratin 18; cytokeratin 19; cytokeratin 2; cytokeratin 3; cytokeratin 4; cytokeratin 6A; cytokeratin 6C; cytokeratin 6D; cytokeratin 7; cytokeratin 8; cytokeratin type II, component Ia; cytokeratin type II, component Ib/c; cytokeratin type II, component III; Cytokeratin VIB; cytokeratin VII; Cytokeratin-1; Cytokeratin-10; Cytokeratin-13; Cytokeratin-14; Cytokeratin-15; Cytokeratin-16; Cytokeratin-17; Cytokeratin-18; Cytokeratin-19; Cytokeratin-1B; Cytokeratin-2e; Cytokeratin-2P; Cytokeratin-3; Cytokeratin-4; Cytokeratin-5; Cytokeratin-6A; Cytokeratin-6B; Cytokeratin-6D; Cytokeratin-7; Cytokeratin-8; Cytokeratin-A; cytoskeletal protein; epidermal keratin VII; epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types; epidermolytic hyperkeratosis 1; epidermolytic hyperkeratosis; keratosis palmaris et plantaris; Epithelial keratin-2e; focal non-epidermolytic palmoplantar keratoderma; Hair alpha protein; HLA-DRB1-restricted epitope S1; HLA-DRB1-restricted epitope S2; HLA-DRB1-restricted epitope S3; HLA-DRB1-restricted epitope S4; HMWCK; intermediate filament protein K16; intermediate filament protein; K7; K1; K10; K13; K14; K15; K16; K17; K18; K19; K1B; K2e; K2P; K3; K4; K5; K6A; K7; K76; K77; K8; KERA; keratin 1, type II; keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis); keratin 10, type I; keratin 13, type I; keratin 14, type I; keratin 15, type I; keratin 16 homolog; keratin 16, type I; keratin 17, type I; keratin 18, type I; keratin 19, type I; Keratin 1B; keratin 2, type II; keratin 2p; keratin 3, type II; keratin 4, type II; keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types); keratin 5, type II; keratin 6 alpha; keratin 6A, , type II; keratin 6A, type II; keratin 7, type II; keratin 76, type II; keratin 77, type II; keratin 8, type II; keratin IV; keratin K5; keratin type II; Keratin type II cytoskeletal 5; keratin, 55K type II cytoskeletal; keratin, epidermal type II, K6A; keratin, simple epithelial type I, K7; Keratin, type I cytoskeletal 10; Keratin, type I cytoskeletal 13; Keratin, type I cytoskeletal 14; Keratin, type I cytoskeletal 15; Keratin, type I cytoskeletal 16; Keratin, type I cytoskeletal 17; Keratin, type I cytoskeletal 18; Keratin, type I cytoskeletal 19; keratin, type I, 40-kd; Keratin, type II cytoskeletal 1; Keratin, type II cytoskeletal 1b; Keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal; Keratin, type II cytoskeletal 2 oral; Keratin, type II cytoskeletal 3; Keratin, type II cytoskeletal 4; Keratin, type II cytoskeletal 5; keratin, type II cytoskeletal 60 kDa, component III; Keratin, type II cytoskeletal 6A; Keratin, type II cytoskeletal 7; Keratin, type II cytoskeletal 8; Keratin-1; Keratin-10; Keratin-13; Keratin-14; Keratin-15; keratin-15, basic; keratin-15, beta; Keratin-16; Keratin-17; Keratin-18; Keratin-19; Keratin-2 epidermis; Keratin-2e; Keratin-3; Keratin-4; Keratin-5; Keratin-6A; Keratin-7; Keratin-76; Keratin-77; Keratin-8; KRT1B; KRT5; ORF; Pan CK; pan Cytokeratin; pan keratin; pankeratin; PIG46; Sarcolectin; type I cytoskeletal 15; type II cytokeratin A (no.8); type II cytoskeletal 1b; type II keratin subunit protein; type II mesothelial keratin K7; Type-II keratin Kb1; Type-II keratin Kb2; Type-II keratin Kb3; Type-II Keratin Kb39; Type-II keratin Kb4; Type-II keratin Kb5; Type-II keratin Kb6; Type-II keratin Kb7; Type-II keratin Kb8; Type-II keratin Kb9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 39.1; AEI2; BCIE; BIE; CARD2; CK-17; CK-18; CK-2e; CK-4; CK-6C; CK-6E; CK-8; CK1; CK10; CK13; CK14; CK15; CK16; CK19; CK3; CK4; CK5; CK6A; CK6C; CK6D; CK7; CK8; CYK18; CYK4; CYK8; DDD; DDD1; EBS1; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; EBS3; EBS4; EHK; EHK1; EHK2; EHK2A; EHK2B; EPPK; FNEPPK; HUMCYT2A; IHL; K1; K10; K13; K14; K15; K16; K17; K18; K19; K1B; K1CO; K1CP; K1CS; K2C7; K2C8; K2e; K3; K4; K5; K6A; K6C; K6D; K7; K8; KERIA; KERIB; KO; KPP; KRT1; KRT10; KRT13; KRT14; KRT15; KRT16; KRT16A; KRT17; KRT18; KRT19; KRT1A; KRT1B; KRT2; KRT2-8; KRT2A; KRT2B; KRT2E; KRT2P; KRT3; KRT4; KRT5; KRT5A; KRT6A; KRT6C; KRT6D; KRT7; KRT76; KRT77; KRT8; KRTA; KRTB; KRTE; MECD2; NEPPK; NFJ; PC; PC1; PC2; PC3; PCHC1; PIG46; SCL; WSN1; WSN2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04264, (Bovine) P06394, (Human) P13645, (Human) P13646, (Human) P02533, (Human) P19012, (Human) P08779, (Human) Q04695, (Bovine) A1L595, (Human) P05783, (Bovine) P08728, (Human) P08727, (Human) P35908, (Human) P12035, (Human) P19013, (Bovine) Q5XQN5, (Human) P13647, (Human) P02538, (Human) P08729, (Bovine) Q29S21, (Human) Q01546, (Human) Q7Z794, (Bovine) P05786, (Human) P05787

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3848, (Bovine) 281888, (Human) 3858, (Human) 3860, (Human) 3861, (Bovine) 404111, (Bovine) 507464, (Human) 3866, (Human) 3868, (Human) 3872, (Bovine) 281889, (Bovine) 506480, (Human) 3875, (Bovine) 514812, (Human) 3880, (Human) 3849, (Bovine) 407188, (Human) 3850, (Human) 3851, (Bovine) 527819, (Bovine) 281268, (Human) 3852, (Bovine) 614456, (Human) 3853, (Human) 3855, (Bovine) 535697, (Human) 51350, (Bovine) 407189, (Human) 374454, (Bovine) 281269, (Human) 3856

          View more View less

          Function(s)
          protein binding carbohydrate binding structural constituent of epidermis signaling receptor activity protein heterodimerization activity structural molecule activity structural constituent of cytoskeleton keratin filament binding scaffold protein binding RNA binding cadherin binding involved in cell-cell adhesion structural constituent of muscle macromolecular complex binding cytoskeletal protein binding
          Process(es)
          morphogenesis of an epithelium cytoskeleton organization epithelial cell differentiation regulation of translation in response to stress intermediate filament organization Notch signaling pathway response to estrogen sarcomere organization cell differentiation involved in embryonic placenta development positive regulation of cell growth hair follicle morphogenesis keratinization positive regulation of translation positive regulation of hair follicle development positive regulation of epidermis development protein heterotetramerization negative regulation of epithelial cell proliferation inflammatory response keratinocyte differentiation negative regulation of cell migration hair cycle innate immune response intermediate filament cytoskeleton organization keratinocyte migration establishment of skin barrier peptide cross-linking epidermis development response to radiation intermediate filament bundle assembly stem cell differentiation positive regulation of cell proliferation cell differentiation killing of cells of other organism wound healing defense response to Gram-positive bacterium antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide negative regulation of entry of bacterium into host cell response to mechanical stimulus regulation of cell migration regulation of protein localization intermediate filament polymerization anatomical structure morphogenesis tumor necrosis factor-mediated signaling pathway Golgi to plasma membrane protein transport negative regulation of apoptotic process extrinsic apoptotic signaling pathway hepatocyte apoptotic process cell-cell adhesion response to other organism pigmentation sebaceous gland development complement activation, lectin pathway response to oxidative stress fibrinolysis regulation of angiogenesis negative regulation of inflammatory response keratinocyte development keratinocyte activation keratinocyte proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline