Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MECP2 Antibodies

          Invitrogen

          MECP2 Polyclonal Antibody

          View all (43) MECP2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MECP2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MECP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MECP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MECP2 Antibody (PA5-143543) in IHC (P)

          Chromogenic immunohistochemistry of MECP2 in formalin fixed paraffin embedded rat cerebral cortex section. Samples were stained with MECP2 polyclonal antibody (Product # PA5-143577) using a dilution of 1:4,000. Detected in DAB (brown) following the ABC method. Hematoxylin (blue) was used as the counterstain. The NF-H antibody specifically labels the nuclei of neuronal cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MECP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MECP2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          MECP2 Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          MECP2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-143543

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:10,000-1:20,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:1,000-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:1,000-1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:1,000-1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Chicken / IgY

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Full length recombinant human MeCP2 expressed in and purified from E. coli.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          5mM sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2942772

          Target Information

          MECP2 belongs to a family of nuclear proteins (including MBD1, MBD2, MBD3 and MBD4) that have a methyl-CpG binding domain. MECP2 is capable of binding specifically to methylated DNA. DNA methylation is the major modification of eukaryotic genomes and plays an essential role in mammalian development. MECP2 can also repress transcription from methylated gene promoters. In contrast to other MBD family members, MECP2 is X-linked and subject to X inactivation. MECP2 is dispensible in stem cells, but is essential for embryonic development. MECP2 gene mutations are the cause of most cases of Rett syndrome, a progressive neurologic developmental disorder and one of the most common causes of mental retardation in females.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp686A24160; MeCP-2; meCP-2 protein; MECP2A; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_1; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_2; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_3; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_5; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_6; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_7; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_8; Rett Syndrome transcript 1; Rett syndrome; MECP2B; transcript variant; transcriptional repressor; involved in Rett syndrome disease; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1500041B07Rik; AUTSX3; D630021H01Rik; Mbd5; MECP2_e1; MRX16; MRX79; MRXS13; MRXSL; PPMX; RS; RTS; RTT; WBP10

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P51608, (Rat) Q00566, (Mouse) Q9Z2D6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4204, (Rat) 29386, (Mouse) 17257

          View more View less

          Function(s)
          nucleic acid binding DNA binding chromatin binding transcription corepressor activity RNA binding mRNA binding protein binding methyl-CpG binding double-stranded methylated DNA binding siRNA binding binding, bridging histone reader activity molecular condensate scaffold activity promoter-specific chromatin binding four-way junction DNA binding enzyme binding protein domain specific binding chromatin DNA binding identical protein binding histone deacetylase binding unmethylated CpG binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter Notch signaling pathway associative learning gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of angiogenesis neuron differentiation regulation of gene expression, epigenetic negative regulation of blood vessel endothelial cell migration hypermethylation of CpG island negative regulation of transcription, DNA-templated cell development negative regulation of developmental process negative regulation of smooth muscle cell differentiation regulation of multicellular organismal process genetic imprinting positive regulation of microtubule nucleation axo-dendritic protein transport protein localization to presynapse behavioral fear response response to hypoxia startle response neurological system process involved in regulation of systemic arterial blood pressure regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process ventricular cardiac muscle tissue development inositol metabolic process regulation of transcription from RNA polymerase II promoter glutamine metabolic process cellular biogenic amine metabolic process triglyceride metabolic process chemical synaptic transmission synapse assembly brain development respiratory gaseous exchange learning memory long-term memory protein localization glucocorticoid metabolic process positive regulation of cell proliferation adult locomotory behavior visual learning post-embryonic development response to ionizing radiation response to lead ion regulation of gene expression positive regulation of gene expression oligodendrocyte development dendrite development proprioception sensory perception of pain spinal cord development cerebellum development ventricular system development principal sensory nucleus of trigeminal nerve development striatum development hippocampus development olfactory bulb development thalamus development cerebral cortex development neuron projection development heterochromatin assembly positive regulation of synaptic plasticity cardiolipin metabolic process response to estradiol multicellular organismal response to stress social behavior cellular response to potassium ion response to cocaine neuron maturation negative regulation of neuron apoptotic process regulation of respiratory gaseous exchange positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter phosphatidylcholine metabolic process regulation of synaptic plasticity lung alveolus development oligodendrocyte differentiation negative regulation of astrocyte differentiation regulation of synapse organization neuromuscular process controlling posture neuromuscular process sensory perception of touch response to other organism excitatory postsynaptic potential long-term synaptic potentiation positive regulation of dendritic spine development negative regulation of dendritic spine development cellular response to isoquinoline alkaloid negative regulation of locomotion involved in locomotory behavior response to alcohol regulation of action potential firing threshold positive regulation of anterograde dense core granule transport positive regulation of retrograde dense core granule transport negative regulation of dendrite extension positive regulation of dendrite extension response to bisphenol A negative regulation of respiratory gaseous exchange positive regulation of branching morphogenesis of a nerve negative regulation of primary miRNA processing
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-5rqsh:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0