A.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut
Thermo Scientific™

A.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut

Trennen Sie anspruchsvolle und anspruchslose anaerobe Bakterien mit einem Universal-Anerobier-Wachstumsmedium.
Have Questions?
KatalognummerBeschreibungdimFormatMengeHerstellungsort
PB1243AA.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut10/PackungGroßbritannien
Katalognummer PB1243A
Preis (EUR)
-
Beschreibung:
A.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut
Menge:
10/Packung
Herstellungsort:
Großbritannien
Trennen Sie anspruchsvolle und anspruchslose anaerobe Bakterien in klinischen Proben innerhalb von 24 bis 72 Stunden mit dem Thermo Scientific™ Anaerobier-Rückgewinnungs- und Isolationsagar (A.R.I.A™).
A.R.I.A. wird aus Thermo Scientific™ Oxoid™ dehydrierten Nährmedien hergestellt und enthält 5 % defibriniertes Pferdeblut und Peptone, die sorgfältig ausgewählt wurden, um das Wachstum von anaeroben Bakterien zu unterstützen.

Folgende Komponenten wurden der Formulierung zur Leistungsverbesserung hinzugefügt:

  • Hefeextrakt ist eine Vitaminquelle, und Stärke absorbiert toxische Metaboliten
  • L-Cystein dient als Reduktionsmittel und fördert nachweislich das Wachstum einiger Anaerobier1
  • Glukose ist das wichtigste Kohlenhydrat, und Natriumpyruvat wurde als Energiequelle für asaccharolytische Kokken wie z. B. Veillonella hinzugefügt
  • Hämin und Vitamin K sind als Wachstumsfaktoren, die viele Bakterienarten2 benötigen, enthalten

Allgemeine Referenzen:

  1. Shanson DC, Singh J. Effect of adding cysteine to brain heart infusion broth on the isolation of Bacteroides fragilis from experimental blood cultures. Journal of Clinical Pathology 1981; 34:221-3
  2. Gibbons RJ, Macdonald JB. Haemin and vitamin K as required factors for cultivation of certain strains of B. melaninogevicus. Journal of Bacteriology 1960; 80:164-70
Specifications
FarbeRubinrot
BeschreibungA.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut
Füllgewicht18,5 bis 20,5 g
Format90mm-Einzelplatte
VerpackungsartIm Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge10/Packung
HerstellungsortGroßbritannien
ProdukttypAgar
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
6°bis 12 °C