Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Couleur | Rose saumon, transparent |
Description | Gélose MacConkey sans sel |
Format | Plaque simple de 90 mm |
Origine de la fabrication | Allemagne |
Type de produit | Gélose |
Volume plein | 19 ml |
Poids plein | 19 g ± 5 % |
Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
Quantité | 10/boîte |
Durée de conservation | 9 semaines |
Unit Size | Each |
Couleur | Salmon pink, transparent |
Description | MacConkey Agar without Salt |
Format | 90mm Monoplate |
Origine de la fabrication | Germany |
Type de produit | Agar |
Volume plein | 17 mL |
Poids plein | 17g ± 5% |
Type d’emballage | Flow Wrapped - Single Layer |
Quantité | 10/Pk. |
Durée de conservation | 9 Weeks |
Unit Size | Each |
Référence | Spécifications | Taille unitaire | Volume plein | Contenu et stockage | Poids plein | Prix (EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO0148A | Each | 19 ml | 19 g ± 5 % | Demander un devis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO5131A | Each | 17 mL | 17g ± 5% | Demander un devis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|