Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Beschreibung | Sorbitol-MacConkey mit Cefixim-Tellurit |
Format | 90 mm-Einzelplatte |
Produkttyp | Agar |
Füllvolumen | 19 mL |
Füllgewicht | 19 g |
Menge | 10/Pckg. |
Haltbarkeit | 6 Wochen |
Unit Size | Each |
Katalognummer | Spezifikationen | Packungsgröße | Beschreibung | Menge | Preis (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO0702A | Each | Sorbitol-MacConkey mit Cefixim-Tellurit | 10/Pckg. | Angebot anfordern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.