Campylobacter C.A.T. Agar
Thermo Scientific™

Campylobacter C.A.T. Agar

Isolieren Sie mit diesem selektiven Medium thermophile Campylobacter-Arten und erleben Sie eine verbesserte Rückgewinnung von Campylobacter upsaliensis aus Fäkalien.

Have Questions?
Katalognummer PO0839A
Preis (EUR)
-

Isolieren Sie thermophile Campylobacter-Arten und erleben Sie eine verbesserte Rückgewinnung von Camplyobacter upsaliensis aus Fäkalien mit gebrauchsfertigem Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter C.A.T. Agar. Campylobacter C.A.T. Agar ist eine Modifikation der von Aspinall beschriebenen Rezeptur,1in der Blut durch Kohle, Eisensulfat und Natriumpyruvat ersetzt wurde. Vergleichende Studien mit blutfreien und bluthaltigen selektiven Medien für Campylobacter haben gezeigt, dass die blutfreien, kohlenstoffhaltigen Medien denen, die Blut enthalten, überlegen sind und die Aerotoleranz dieser Organismen erhöhen.2,3

Verwenden Sie Campylobacter C.A.T. Agar für die Isolierung thermophiler Campylobacter-Arten.

  • Geeignet für die Isolierung von thermophilem Campylobacter.
  • Verbesserte Rückgewinnung von Campylobacter upsaliensis.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

Allgemeine Referenzen:

  1. Aspinall, S.T., Wareing, D.R.A., Hayward, P.G. and Hutchinson, D.N. (1993). J. Clin. Pathol. 46: 829-831.
  2. Hutchinson, D. N. and P. J. Bolton. 1984. Letter, J. Clin. Pathol. 37: 956–957.
  3. Bolton, F.J., Hutchinson, D.N., and D. Coates. 1984. Blutfreies selektives Medium für die Isolierung von Campylobacter jejuni aus Fäkalien. J. Clin. Microbiol. 19: 169-171.
Specifications
FarbeSchwarz
Füllgewicht19,5 g ± 1,0 g
Format90mm-Einzelplatte
Menge10 Stück/Packung
Haltbarkeit9 Wochen
HerstellungsortVereinigtes Königreich
ProdukttypAgar
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
2°bis 10 °C