You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Für wen wir arbeiten
Biotechnologie
Biopharma
CDMO
Labordiagnostik
Angewandte Wissenschaften und Industrie
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
Startseite
▸
Alle Produkte anzeigen
▸
Mikrobiologische Medien und Medienzusätze
▸
Mikrobiologische Fertigmedien
▸
TSA (X3wrap+Dessicant+Irrad)
Thermo Scientific™
TSA (X3wrap+Dessicant+Irrad)
Optimize microbial cultivation with this agar, featuring triple wrap, desiccant, and irradiation for enhanced sterility and performance.
Have Questions?
Katalognummer
Menge
PO1192B
10 Platten
Katalognummer
PO1192B
Preis (EUR)
-
Angebot anfordern
Menge:
10 Platten
Optimize microbial cultivation with TSA, featuring triple wrap, desiccant, and irradiation for enhanced sterility and performance.
Specifications
Farbe
Transparent
Füllvolumen
17 mL
Format
90 mm
Menge
10 Platten
Haltbarkeit
98 days
Herstellungsort
United Kingdom
Produkttyp
Agar Plate
Unit Size
Each
Inhalt und Lagerung
2°C to 12°C