Transfer Assembly Adapter
Transfer Assembly Adapter
Transfer Assembly Adapter
Transfer Assembly Adapter
Thermo Scientific™
Transfer Assembly Adapter
Thermo Scientific Standardbaugruppen für den Flüssigkeitstransfer mit dem Thermo Scientific BioTitan Retentionsgerät erhöhen die Flexibilität von Einwegprodukten. Vereinfachte Konnektivität und eine höhere Prozesseffizienz für die meisten vor- und nachgelagerten Prozessabläufe.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAnschlusstypenSchlauchstil
SH31243.011 1/2 Tri-Klemme und MPX-Einsatz1/2 Zoll ID Silikon
SH31231.01MPC-Körper und AseptiQuik G-Konnektor3/8 Zoll ID TPE
SH31375.01AseptiQuik L- und G-Konnektoren1 Zoll ID TPE
SH31232.01AseptiQuik L-Konnektor und MPX-Körper3/4 bis 1/2 Zoll ID TPE
SH31428.01AseptiQuik L- und G-Konnektoren1 Zoll ID Silikon
SH31233.011 1/2 Tri-Klemme und MPX-Einsatz1/2 Zoll ID TPE
SH31429.01AseptiQuik L-Konnektor, MPU-Körper3/4 Zoll ID Silikon
SH31234.01MPX-Körper und 3/4-Tri-Klemme1/2 Zoll ID TPE
SH31430.011 1/2 Tri-Klemme und MPX-Einsatz1/2 Zoll ID Verstärktes Silikon
SH31235.013/4 Tri-Klemmen und AseptiQuik G3/4 Zoll ID TPE
SH31435.01MPC-Einsatz und MPX-Einsatz3/8 bis 1/2 Zoll ID Verstärktes Silikon
SH31236.01MPC-Einsatz3/8 Zoll ID TPE
SH31436.01MPX-Körper und 3/4-Tri-Klemme1/2 Zoll ID Verstärktes Silikon
SH31237.01AseptiQuik G-Konnektor, MPX-Körper1/2 Zoll ID TPE
SH31438.01MPX-Einsatz und 3/4-Tri-Klemme1/2 Zoll ID Verstärktes Silikon
SH31238.01MPX-Einsatz und 3/4-Tri-Klemme1/2 Zoll ID TPE
SH31439.01MPC-Einsatz3/8 Zoll ID Verstärktes Silikon
SH31309.01AseptiQuik L-Konnektor und MPU-Körper3/4 Zoll ID TPE
SH31440.011 1/2 Tri-Klemme und MPU1 Zoll ID Verstärktes Silikon
SH31316.01MPU-Einsatz und AseptiQuik G3/4 Zoll ID TPE
SH31228.011 1/2 Tri-Klemme und MPU-Einsatz1 Zoll ID Silikon
SH31322.01MPC-Einsatz und MPX-Einsatz3/8 bis 1/2 Zoll ID TPE
SH31241.01AseptiQuik G-Konnektor und MPX-Körper1/2 Zoll ID Silikon
SH31226.01AseptiQuik L-Konnektor und MPU-Körper1 Zoll ID C-Flex
SH31242.01MPU-Einsatz und AseptiQuick L1 Zoll ID Silikon
SH31229.01MPU-Einsatz, AseptiQuick L-Konnektor1 Zoll ID TPE
SH31240.01Tri-Klemme und MPU-Einsatz1 Zoll ID TPE
SH31425.01MPX-Körper und 3/4-Tri-Klemme1/2 Zoll ID Silikon
SH31309.11AseptiQuik L-Konnektor und MPX-Körper1 Zoll ID TPE
SH31426.01MPX-Einsatz und 3/4-Tri-Klemme1/2 Zoll ID Silikon
SH31427.01MPC-Einsatz3/8 Zoll ID Silikon
SH31420.013/4 Tri-Klemmen und AseptiQuik G3/4 Zoll ID Silikon
SH31421.01MPC-Körper und AseptiQuik G3/8 Zoll ID Silikon
SH31422.01MPU-Einsatz, AseptiQuik G-Konnektor3/4 Zoll ID Silikon
SH31423.01AseptiQuik L-Konnektor und MPX-Körper3/4 bis 1/2 Zoll ID Silikon
SH31424.01MPC-Einsatz und MPX-Einsatz3/8 bis 1/2 Zoll ID Silikon
SH31431.013/4 Tri-Klemmen und AseptiQuik G3/4 Zoll ID Verstärktes Silikon
SH31432.01MPC-Körper und AseptiQuik G3/8 Zoll ID Verstärktes Silikon
SH31433.01MPU-Einsatz und AseptiQuik G3/4 Zoll ID Verstärktes Silikon
SH31434.01AseptiQuik L-Konnektor, MPX-Körper3/4 bis 1/2 Zoll ID Verstärktes Silikon
SH31442.01AseptiQuik L- und G-Konnektoren1 bis 3/4 Zoll ID Verstärktes Silikon
SH31444.01AseptiQuik G-Konnektor und MPX-Körper1/2 Zoll ID Verstärktes Silikon
SH31446.01AseptiQuik L-Konnektor und MPU-Körper1 Zoll ID Verstärktes Silikon,
SH31447.01MPU-Einsatz und AseptiQuick L1 Zoll ID Verstärktes Silikon,
SH31448.01AseptiQuik L-Konnektor, MPU-Körper3/4 Zoll ID Verstärktes Silikon
Katalognummer SH31243.01
Preis (EUR)
-
Anschlusstypen:
1 1/2 Tri-Klemme und MPX-Einsatz
Schlauchstil:
1/2 Zoll ID Silikon
Thermo Scientific Standard Fluid Transfer Assemblies with BioTitan Retention Device increase single-use product flexibility. They connect to our standard Labtainer bioprocess containers (BPCs), Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right where you need them. They deliver simplified connectivity and enable greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
Thermo Scientific Standard Fluid Transfer Assemblies with BioTitan Retention Device increase single-use product flexibility. They connect to our standard Labtainer bioprocess containers (BPCs), Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right where you need them. They deliver simplified connectivity and enable greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
• One set of stocked products reduces the number of customized stock keeping units (SKUs), simplifies the ordering process, and reduces product storage requirements
• Manufactured with BioTitan Retention Device—designed to provide superior universal tubing retention that minimizes the risk of leakage and failure at connection points
• Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
• Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean rooms to ensure a high level of quality
• Characterized using ISO, USP, EP, and ASTM test methods to validate performance
Standard Fluid Transfer Assembly products interconnect with Thermo Scientific standard BPC products to deliver a comprehensive and complete set of single-use products to meet the needs of your facility or process. Designed to aid many common production processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.
All Standard Fluid Transfer Assembly products are constructed of capped-end connectors and thermoplastic elastomer (TPE) tubing for use with welders. The Extension Set is available in a variety of tubing sizes and lengths to meet your fluid transfer needs.
These Standard Fluid Transfer Assembly products provide a common set of products that addresses an expansive set of needs. They are manufactured at multiple sites globally to minimize concerns of production interruptions and supply shortages. These products are built to our high quality standards to facilitate the success of your process.
Specifications
Anschlusstypen1 1/2 Tri-Klemme und MPX-Einsatz
BeschreibungTransfer Assembly Adapter, 1/2 in. ID Silicone, 1 1/2 Tri-Clamp and MPX Insert
Zur Verwendung mit (Anwendung)Monoclonal antibody production, upstream and downstream applications
MengeEach
Schlauchstil1/2 Zoll ID Silikon
Unit Size1 each
Inhalt und Lagerung
Raumtemperatur