Savant SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren für organische Chemie und Arzneimittelforschung
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Savant SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren für organische Chemie und Arzneimittelforschung
Savant SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren für organische Chemie und Arzneimittelforschung
Savant SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren für organische Chemie und Arzneimittelforschung
Thermo Scientific™

Savant SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren für organische Chemie und Arzneimittelforschung

Mit diesem SPD210-Vakuumkonzentrator und Kits mit großer Kapazität, der alle erforderlichen Komponenten unter einer Modellnummer enthält, können Sie HPLC-Fraktionierungs- und Umkehrphasen-SPE-Elutionsmittelanwendungen durchführen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerProdukttypBeschreibungElektrische Anforderungen
SPD210P1-230SPD210P1 230 KitSpeedvac SPD210 P1 Vakuumkonzentratorkit230 V / 50 Hz
SPD210-115Hochleistungsfähiges AcrylSpeedVac SPD210-Vakuumkonzentrator115 V, 60 Hz
SPD210-230Hochleistungsfähiges AcrylSpeedVac SPD210-Vakuumkonzentrator230 V / 50 Hz
SPD210P1-115SPD210P1 115 KitSpeedVac SPD210 Vakuumkonzentrator-Kit115 V, 60 Hz
SPD210P2-115SPD210P2 115 KitSpeedVac SPD210 Vakuumkonzentrator-Kit115 V, 60 Hz
SPD210P2-230SPD210P2 230 KitSpeedvac SPD210 P2 Vakuumkonzentratorkit230 V / 50 Hz
Katalognummer SPD210P1-230
Preis (EUR)
-
Produkttyp:
SPD210P1 230 Kit
Beschreibung:
Speedvac SPD210 P1 Vakuumkonzentratorkit
Elektrische Anforderungen:
230 V / 50 Hz
Optimieren Sie die Verdampfung mit Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™-Konzentratoren mit hoher Kapazität. Diese Konzentratoren sind mit drei Heizstufen ideal für wässrige und organische Lösungsmittel geeignet. Führen Sie Anwendungen wie HPLC-Fraktionierung und Festphasenextraktion mit Gradienteneluierung mit Thermo Scientific™ Savant™ SDP210 P1SpeedVac™ Kits durch, die einfach zu bedienen sind und alle erforderlichen Komponenten unter einer Modellnummer enthalten.

Merkmale:

  • Viele Rotormodelle zur Auswahl, daher für viele Röhrchengrößen und Gefäßtypen geeignet
  • Die intuitive digitale Programmanzeige verfügt über drei voreingestellte Programme, die geändert und gespeichert werden können, um Wärme, Laufzeit und Temperatur einzustellen.
  • Akustischer Alarm, der den Benutzer darauf aufmerksam macht, wenn der Vorgang abgeschlossen ist
  • PTFE-beschichtete Kammer für lange Lebensdauer auch bei aggressiven Lösungsmitteln
  • Das automatische Belüftungsventil stellt zu Beginn des Zyklus automatisch ein Vakuum her und belüftet die Kammer am Ende des Zyklus bis zum normalen Luftdruck
  •  

SPD210P1 Kitbeinhaltet:

  • SpeedVac™ SPD210 Konzentrator mit hoher Kapazität
  • -104 Kühlfalle
  • Vakuumpumpe
  • 200 × 1.5 ml-Rotor
  • Digitales Vakuummeter
  • Universal-Schlauchsatz
  • Chemische Falle
  • Einweg-Kartusche
  • Kondensationskolben aus Glas
  • CryoCool™ Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)

Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische:

  • Acetonitril
  • Methanol
  • Ethanol
  • Wasser

Typische Anwendungen:

  • HPLC-Fraktionierung mit Wasser/0.1 %-iger Trifluoressigsäure
  • Festphasenextraktion
Specifications
ZertifizierungenUL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung
BeschreibungSpeedvac SPD210 P1 Vakuumkonzentratorkit
Elektrische Anforderungen230 V / 50 Hz
ProdukttypSPD210P1 230 Kit
Unit SizeEach