Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • MLH1 Antibodies

          OriGene

          MLH1 Monoclonal Antibody (OTI1C1), TrueMAB™

          View all (83) MLH1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MLH1 Monoclonal Antibody (OTI1C1), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MLH1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MLH1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MLH1 Antibody (TA805066S) in IHC (P)

          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded Adenocarcinoma of Human colon tissue using anti-MLH1 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH9.0) at 120°C for 3 min, TA805066)(1:300). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MLH1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MLH1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MLH1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MLH1 Monoclonal Antibody (OTI1C1), TrueMAB™

          Product Details

          TA805066S

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:150
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI1C1

          Immunogen

          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 299-527 of human MLH1 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          30 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          MLH1 is a DNA mismatch repair protein. The repair of mismatch DNA is essential to maintaining the integrity of genetic information over time. An alteration of microsatellite repeats is the result of slippage owing to strand misalignment during DNA replication and is referred to as microsatellite instability (MSI). These defects in DNA repair pathways have been related to human carcinogenesis. The importance of mismatch repair genes became apparent with the identification of the genetic basis for hereditary nonpolyposis colon cancer (HNPC). MSHS2 is involved in the initial cognition of mismatch nucleotides during the replication mismatch repair process. It is thought that after MSH2 binds to a mismatched DNA duplex it is joined by a heterodimer of MLH1 and PMSH, which together help facilitate the later steps in mismatch repair.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DNA mismatch repair protein Mlh1; DNA mismatch repair protein MutL homolog; human homolog of E. coli mutL gene product, Swiss-Prot Accession Number P23367; MGC5172; MLH-1; mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2; MutL protein homolog 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: COCA2; FCC2; hMLH1; HNPCC; HNPCC2; LYNCH2; MLH-1; MLH1; MMRCS1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P40692

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4292

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding chromatin binding single-stranded DNA binding protein binding ATP binding enzyme activator activity ATPase activity enzyme binding mismatched DNA binding guanine/thymine mispair binding MutSalpha complex binding ATP-dependent DNA damage sensor activity
          Process(es)
          nuclear-transcribed mRNA poly(A) tail shortening resolution of meiotic recombination intermediates somatic recombination of immunoglobulin genes involved in immune response DNA repair mismatch repair double-strand break repair via nonhomologous end joining response to stress cellular response to DNA damage stimulus male meiosis chromosome segregation synapsis reciprocal meiotic recombination male meiosis spermatogenesis intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to bacterium female meiosis chromosome segregation somatic hypermutation of immunoglobulin genes somatic recombination of immunoglobulin gene segments meiotic metaphase I plate congression meiotic chromosome segregation meiotic telomere clustering homologous chromosome segregation isotype switching negative regulation of mitotic recombination positive regulation of isotype switching to IgA isotypes positive regulation of isotype switching to IgG isotypes oogenesis meiotic spindle midzone assembly meiotic cell cycle
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline