Product Image
Thermo Scientific™

Standards für die klinische Chemie

Führen Sie Ihre In-vitro-Diagnostik mit klinisch-chemischen Ammoniak-, HDL-Cholesterin- und Lithium-Standards durch.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
TR669011 x 10 ml
TR609016 x 5 ml
Katalognummer TR66901
Preis (EUR)
-
Menge:
1 x 10 ml
Führen Sie Ihre In-vitro-Diagnostik mit Thermo Scientific™ Standards für die klinische Chemie durch. Das Produkt enthält Standards für Ammoniak, HDL-Cholesterin und Lithium. Alle Standards werden mit genauen Toleranzen hergestellt und, sofern möglich, gegen Stoffe des National Institute of Standards and Technology (NIST™) kalibriert.
  • Zum Schutz vor Kontamination und Verdunstungsverlusten bei der Handhabung und Lagerung sind die meisten Standards in Flaschen mit Tropferspitzen abgefüllt
  • Nur zur In-vitro-Diagnostik
Für In-vitro-Diagnostik
Für In-vitro-Diagnostik
Specifications
Konzentration100, 200, 300 μg/dL
BeschreibungClinical Chemistry Standard calibrated against NIST(National Institute of Standards and Technology) materials
Menge1 x 10 ml
TypControl, Standards
Nachweisbare AnalytenAmmonia, HDL Cholesterol, Lithium
ProbentypPlasma, Serum, Urine
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
2 °C bis 8 °C