Labor-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
Thermo Scientific™

Labor-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX

Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (angloamerikanisch)Ausführung der TürSteckertypElektrische Anforderungen
TSX2305GZ23 cu. ft.GlasNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz
TSX2305GA23 cu. ft.GlasNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX4505GA45,8 cu. ft.SchiebeglasNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX4505GD45,8 cu. ft.SchiebeglasNEMA 6-15208 bis 230 V, 60 Hz
TSX4505GV45,8 cu. ft.SchiebeglasCEE 7/7208-230 V, 50 Hz
TSX5005GA51,1 cu. ft.DoppelglasNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX5005GD51,1 cu. ft.DoppelglasNEMA 6-15208 bis 230 V, 60 Hz
TSX5005GV51,1 cu. ft.DoppelglasCEE 7/7208-230 V, 50 Hz
TSX5005SA51,1 cu. ft.Doppeltes VollglasNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX5005SD51,1 cu. ft.Doppeltes VollglasNEMA 6-15208-230 V, 60 Hz
TSX5005SV51,1 cu. ft.2 solideCEE 7/7208–230 V, 50 Hz
TSX1205GV11,5 cu. ft.GlasCEE 7/7208-230 V, 50 Hz
TSX1205GY11,5 cu. ft.GlasNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX1205GZ11,5 cu. ft.GlasNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz
TSX1205SV11,5 cu. ft.FestCEE 7/7208-230 V, 50 Hz
TSX1205SY11,5 cu. ft.FestNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX1205SZ11,5 cu. ft.FestNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz
TSX3005GV29,2 cu. ft.GlasCEE 7/7208-230 V, 50 Hz
TSX3005GY29,2 cu. ft.GlasNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX3005GZ29,2 cu. ft.GlasNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz
TSX3005SV29,2 cu. ft.FestCEE 7/7208-230 V, 50 Hz
TSX3005SY29,2 cu. ft.FestNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX3005SZ29,2 cu. ft.FestNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz
TSX5005GY51,1 cu. ft.DoppelglasNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX2305GD23 cu. ft.GlasNEMA 6-15208–230V, 50/60 Hz
TSX5005GZ51,1 cu. ft.DoppelglasNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz
TSX2305GV23 cu. ft.GlasCEE 7/7208-230 V, 50/60 Hz
TSX5005SY51,1 cu. ft.Doppelt-massivNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX2305SA23 cu. ft.FestNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX5005SZ51,1 cu. ft.Doppelt-massivNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz
TSX2305SD23 cu. ft.FestNEMA 6-15208–230V, 50/60 Hz
TSX2305GY23 cu. ft.GlasNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX2305SV23 cu. ft.FestCEE 7/7208-230 V, 50/60 Hz
TSX2305SY23 cu. ft.FestNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX2305SZ23 cu. ft.FestNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz
TSX4505GY45,8 cu. ft.SchiebeglasNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX4505GZ45,8 cu. ft.SchiebeglasNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz
Katalognummer TSX2305GZ
Preis (EUR)
-
Kapazität (angloamerikanisch):
23 cu. ft.
Ausführung der Tür:
Glas
Steckertyp:
NEMA 6-15
Elektrische Anforderungen:
208 – 230 V 60 Hz

Labor-Hochleistungskühlschränke der Serie Thermo Scientific™ TSX enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit für die laborgerechte Lagerung von Medien, Reagenzien, chemotherapeutischen, pharmazeutischen und anderen medizinischen Präparaten bei Temperaturen von 2 °C bis 8°C konzipiert wurden. Die V-Antriebstechnologie dieser Serie steht für eine Temperaturstabilität, die sich kontinuierlich an die Anwendungsumgebung anpasst, und bedeutende Energieeinsparungen ohne Leistungsminderung ermöglicht.

  • Entwickelt für die sichere Lagerung von Medizin- und Laborprodukten, einschließlich Impfstoffen, Arzneimitteln, Medien und Reagenzien, die einen Temperaturbereich von 2 bis 8 °C erfordern
  • Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
  • Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
  • Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde.
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Betriebstemperaturbereich: 2 ° bis 8 °C (werkseitig auf 5 °C voreingestellt)
  • Auswahl zwischen massiven Türen oder Glastüren
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
  • Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sollwertsicherheit und Alarmen
  • Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
  • Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
  • Ergonomische Türgriffe
  • Datenschreiber optional erhältlich
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
*Daten liegen vor.Basierend auf Vergleichen zwischen der Serie TSX und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation
Specifications
Stromstärke15 A
SchrankmaterialCold-rolled Steel
DatenschreiberOptional
AbtauenAutomatisch
Außentiefe (angloamerikanisch)37,8 in.
Innentiefe (angloamerikanisch)28,5 in.
Außentiefe (metrisch)96.0 cm
Innentiefe (metrisch)72.3 cm
Abmessungen (T x B x H) innen28.5 x 24.0 x 58.0 in. (72.3 x 61.0 x 147.3 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen37.8 x 28.0 x 78.5 in. (96.0 x 71.1 x 199.4 cm)
DisplayMikroprozessor
Elektrische Anforderungen208 – 230 V 60 Hz
Oberflächenbehandlung außenPainted Steel
Frequenz60 Hz
Außenhöhe (angloamerikanisch)78,5 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch)58 in.
Außenhöhe (metrisch)199.4 cm
Innenhöhe (metrisch)147.3 cm
ÜberwachungsoptionenAlarm, Schreiber
ProduktlinieTSX-Reihe
KältemittelR290
Einschübe4
Versandgewicht (angloamerikanisch)429 lb.
Versandgewicht (metrisch)195 kg
SmartView-KompatibilitätSmart Vue-kompatibel
TypLabor-Kühlschrank
Außenbreite (angloamerikanisch)28 in.
Innenbreite (angloamerikanisch)24 in.
Außenbreite (metrisch)71.1 cm
Innenbreite (metrisch)61 cm
Kapazität (angloamerikanisch)23 cu. ft.
Kapazität (metrisch)650 L
Zertifizierung/KonformitätCE, cUL
KompressorV-drive
Ausführung der TürGlas
No. of Doors1
SteckertypNEMA 6-15
ModellUpright
Temperaturbereich3°C to 7°C
Spannung208/230 V
Unit SizeEach