Thermo Scientific™

Partículas carboxiladas Cyto-Plex™

Número de catálogo: FM4CR01B
Thermo Scientific™

Partículas carboxiladas Cyto-Plex™

Número de catálogo: FM4CR01B
Ahorre tiempo al medir analitos mediante partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex ™, unas partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
 
Número de catálogo
FM4CR01B
Formato
Each
Descripción
Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
Diámetro (métrico)
4 μm
Cantidad
5 mL
Nivel
Nivel 1
Precio (CLP)
Especificaciones completas
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 1
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad5 mL
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
Número de catálogo
Formato
Each
Descripción
Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
Diámetro (métrico)
4 μm
Cantidad
1 ml
Nivel
Nivel 1
Precio (CLP)
Especificaciones completas
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 1
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad1 ml
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
Número de catálogo
Formato
Each
Descripción
Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
Diámetro (métrico)
4 μm
Cantidad
1 ml
Nivel
Nivel 2
Precio (CLP)
Especificaciones completas
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 2
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad1 ml
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
Número de catálogo
Formato
Each
Descripción
Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
Diámetro (métrico)
4 μm
Cantidad
5 mL
Nivel
Nivel 2
Precio (CLP)
Especificaciones completas
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 2
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad5 mL
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
Número de catálogo
Formato
Each
Descripción
Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
Diámetro (métrico)
4 μm
Cantidad
1 ml
Nivel
Nivel 3
Precio (CLP)
Especificaciones completas
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 3
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad1 ml
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
Número de catálogo
Formato
Each
Descripción
Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
Diámetro (métrico)
4 μm
Cantidad
5 mL
Nivel
Nivel 3
Precio (CLP)
Especificaciones completas
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 3
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad5 mL
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
Número de catálogo
Formato
Each
Descripción
Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
Diámetro (métrico)
4 μm
Cantidad
1 ml
Nivel
Nivel 4
Precio (CLP)
Especificaciones completas
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 4
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad1 ml
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
Número de catálogo
Formato
Each
Descripción
Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
Diámetro (métrico)
4 μm
Cantidad
5 mL
Nivel
Nivel 4
Precio (CLP)
Especificaciones completas
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 4
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad5 mL
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
Número de catálogo
Formato
Each
Descripción
Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
Diámetro (métrico)
4 μm
Cantidad
1 ml
Nivel
Nivel 5
Precio (CLP)
Especificaciones completas
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 5
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad1 ml
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
Número de catálogo
Formato
Each
Descripción
Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
Diámetro (métrico)
4 μm
Cantidad
5 mL
Nivel
Nivel 5
Precio (CLP)
Especificaciones completas
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 5
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad5 mL
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
Mostrando 10 de 48Mostrar más
Número de catálogoEspecificacionesFormatoDescripciónDiámetro (métrico)CantidadNivelPrecio (CLP)
FM4CR01BEspecificaciones completas
EachPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm4 μm5 mLNivel 1Contáctenos ›
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 1
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad5 mL
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
FM4CR01Especificaciones completas
EachPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm4 μm1 mlNivel 1Contáctenos ›
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 1
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad1 ml
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
FM4CR02Especificaciones completas
EachPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm4 μm1 mlNivel 2Contáctenos ›
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 2
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad1 ml
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
FM4CR02BEspecificaciones completas
EachPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm4 μm5 mLNivel 2Contáctenos ›
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 2
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad5 mL
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
FM4CR03Especificaciones completas
EachPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm4 μm1 mlNivel 3Contáctenos ›
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 3
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad1 ml
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
FM4CR03BEspecificaciones completas
EachPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm4 μm5 mLNivel 3Contáctenos ›
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 3
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad5 mL
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
FM4CR04Especificaciones completas
EachPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm4 μm1 mlNivel 4Contáctenos ›
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 4
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad1 ml
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
FM4CR04BEspecificaciones completas
EachPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm4 μm5 mLNivel 4Contáctenos ›
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 4
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad5 mL
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
FM4CR05Especificaciones completas
EachPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm4 μm1 mlNivel 5Contáctenos ›
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 5
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad1 ml
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
FM4CR05BEspecificaciones completas
EachPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm4 μm5 mLNivel 5Contáctenos ›
AditivoConservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónPartículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
ColorRojo
MaterialPoliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula carboxiladas
Tipo de coloranteRojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
NivelNivel 5
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad5 mL
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad≤ 2 % CV
Diámetro (métrico)4 μm
Unit SizeEach
Mostrando 10 de 48Mostrar más
El análisis de matrices en suspensión es una potente técnica que permite detectar y cuantificar simultáneamente múltiples analitos con una única muestra. Al emplear microesferas codificadas por colores con los colorantes apropiados, ahora es posible realizar estos ensayos usando citómetros de flujo comúnmente disponibles.
  • Las microesferas Cyto-Plex™ constan de una partícula de poliestireno de gran uniformidad con intensidades de fluorescencia que están completamente separadas unas de otras.
  • Las partículas carboxiladas se comercializan en distintos tamaños y niveles de intensidad de fluorescencia para el análisis de múltiples analitos.
  • El uso de una partícula de un único diámetro para todas las concentraciones de colorante permite ahorrar tiempo, ya que solo es necesario desarrollar y optimizar el análisis químico para un gránulo; para aumentar el número de analitos medidos en un ensayo, se pueden combinar múltiples diámetros.
  • Los sitios de unión de alta densidad y el bajo nivel de unión inespecífica permiten acoplar una amplia variedad de anticuerpos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas.
  • Las microesferas tienen una emisión máxima a 700 nm y se pueden excitar mediante luz láser de 488 nm o 633 nm.
  • La emisión puede adquirirse mediante canales PE-Cy5 o APC.
  • Puesto que la emisión en los canales FITC y PE es muy baja o nula, las sondas que emplean estos colorantes se pueden usar eficazmente como marcadores.

Recomendado para:

    Contiene azida sódica.
  • Microesferas de plataforma abierta para el análisis de matrices en suspensión en citometría de flujo

Contenido y almacenamiento

Mantenga el producto refrigerado mientras no se use; no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con un agitador vorticial.

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text