Blei-Antimon-Shot, 2 mm (0.08 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Blei-Antimon-Shot, 2 mm (0.08 Zoll), Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Katalognummer 010224.A3
auch als 010224-A3 bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
2 kg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Specifications
Chemischer Name oder MaterialLead Antimony shot
DOT-InformationenTransportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
EINECS-Nummer231-100-4
Gesundheitsgefahr 1H302+H332-H350-H360Df-H373
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H360-H373-H302-H332-H201
Kann die Fruchtbarkeitbeeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only