Thermo Scientific Chemicals

Wolframfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: 010417.HP
100 x 500 mm, Each
Thermo Scientific Chemicals

Wolframfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: 010417.HP
100 x 500 mm, Each
Menge
Katalognummer: 010417.HP
auch als 010417-HP bezeichnet
Preis (EUR)
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
7440-33-7
IUPAC Name
tungsten
Molecular Formula
W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES
[W]
Appearance (Color)
Grey
Assay from Supplier's CofA
Al: ≤ 0.002 %
Assay from Supplier's CofA
Ca: ≤ 0.003 %
Assay from Supplier's CofA
Cu: ≤ 0.002 %
Assay from Supplier's CofA
Fe: ≤ 0.003 %

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text