Kadmium-Shot, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Kadmium-Shot, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Kadmium-Shot, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Thermo Scientific™

Kadmium-Shot, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™

CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Katalognummer 011351.18
auch als 011351-18 bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-43-9
IUPAC Namecadmium
Molecular FormulaCd
InChI KeyBDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Cd]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormShot, 1-3mm (0.04-0.1in) diameter.
Assay from Supplier's CofA≥99.9999%
Appearance (Color)Silvery bluish-gray
Total Metal Impurities≤0.0001%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only