Thalliumgranulat, 6 mm (0.2 Zoll) & nach unten, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thalliumgranulat, 6 mm (0.2 Zoll) & nach unten, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thalliumgranulat, 6 mm (0.2 Zoll) & nach unten, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Thalliumgranulat, 6 mm (0.2 Zoll) & nach unten, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Katalognummer 012131.14
auch als 012131-14 bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-28-0
IUPAC Namethallium
Molecular FormulaTl
InChI KeyBKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Tl]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Total Metal Impurities0.01% max.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • In Wasser verpackt
RUO – Research Use Only