Specifications
Chemischer Name oder MaterialBoron plasma standard solution
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H315-H319-H360FD
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H360-H315-H319
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das ungeborene Kind schädigen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsgefahr 3P201-P202-P264b-P280i-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
MDL-NummerMFCD00134034
Mehr anzeigen