Magnesium, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, Mg 1000 μg/g., Thermo Scientific Chemicals
Magnesium, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, Mg 1000 μg/g., Thermo Scientific Chemicals
Magnesium, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, Mg 1000 μg/g., Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Magnesium, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, Mg 1000 μg/g., Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
014219.18
auch als 014219-18 bezeichnet
50 g
Katalognummer 014219.18
auch als 014219-18 bezeichnet
Preis (EUR)
83,60
Each
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
83,60
Each
Specifications
Chemischer Name oder MaterialMagnesium Oil based standard solution
MDL-NummerMFCD00085308
NamenshinweisMg 1000μg/g
Physikalische FormFlüssig
Menge50 g
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke