Eisen(II)-bromid, ultratrocken, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Eisen(II)-bromid, ultratrocken, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Eisen(II)-bromid, ultratrocken, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Eisen(II)-bromid, ultratrocken, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Wird als Polymerisationskatalysator verwendet. Es wird in der Wasseraufbereitung, in der chemischen Analyse und in bestimmten Anwendungen für Kristallwachstum mit ultra-hoher Reinheit verwendet.
Have Questions?
KatalognummerMenge
014541.03
auch als 014541-03 bezeichnet
1 g
Katalognummer 014541.03
auch als 014541-03 bezeichnet
Preis (EUR)
115,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
115,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7789-46-0
IUPAC Nameλ²-iron(2+) dibromide
Molecular FormulaBr2Fe
InChI KeyGYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Fe++].[Br-].[Br-]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Yellow
Residual water< 100 ppm
Total Metal Impurities0.005% max.
Particle Size-10 Mesh
FormBeads
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only