Natriummetabisulfit, SO2 58.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Natriummetabisulfit, SO2 58.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Natriummetabisulfit, SO2 58.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Natriummetabisulfit, SO2 58.5 % min., Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190.09 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
2 kg
Katalognummer 033375.36
auch als 033375-36 bezeichnet
Preis (EUR)
33,50
Each
Menge:
500 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
33,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7681-57-4
IUPAC Namedisodium (sulfinatooxy)sulfinate
Molecular FormulaNa2O5S2
InChI KeyLDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (unspecified)86% min
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only