Magnesiumoxid, Sputter-Traget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis ohne Ca), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Magnesiumoxid, Sputter-Traget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis ohne Ca), Thermo Scientific Chemicals

Magnetron-Sputter-Quelle
Have Questions?
KatalognummerMenge
041072.KSJe 1
Katalognummer 041072.KS
Preis (EUR)
537,00
Each
Menge:
Je 1
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
537,00
Each
Specifications
Hinweise zum Prozentgehalt(Metallbasis ohne Ca)
Chemischer Name oder MaterialMagnesium oxide sputtering target
EINECS-Nummer215-171-9
Formelmasse40.3
MDL-NummerMFCD00011109
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke