Kupfer(I)-selenid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Kupfer(I)-selenid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Kupfer(I)-selenid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals
Kupfer(I)-selenid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20405-64-5 | Cu2Se | 206.063 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer 045660.09
auch als 045660-09 bezeichnet
Preis (EUR)
110,00
Each
Menge:
10 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
110,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS20405-64-5
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Total Metal Impurities0.5% max.
Copper(I) selenide is used as intermediate in chemical research. It is a thermoelectric material used in a number of industrial applications including infrared detection and imaging.