Search
| Katalognummer | Permeatleistung |
|---|---|
| 07.6080-EDI | 80 l/h |
| 07.6230-EDI | 230 l/h |
| 07.6300-EDI | 300 l/h |
| 07.6150-EDI | 150 l/h |
Nutzen Sie das Thermo Scientific™ MaxiTower Reinwassersystem Umkehrosmose-System mit einer Kombination aus Umkehrosmose und nachfolgender Elektroentionisierung (EDI) zur Herstellung von Produktwasser mit einer Leitfähigkeit von 0,1 – 1 μS/cm. Das MaxiTower System wird in einer geräuscharmen staubgeschützten Schrankausführung geliefert.
Die Anlage enthält alle Wasseraufbereitungskomponenten einschliesslich Vorbehandlung, Messzellen zur Überwachung des Aufbereitungsprozesses und Permeat/Konzentrat Durchflussmesser. . Die digitale Mikroprozessorsteuerung misst dieLeitfähigkeit und erlaubt eine individuelle Grenzwerteinstellung. Das System zeigt Betriebs- und Fehlermeldungen an. Es hat eine automatische Spülfunktion , potenzialfreie Kontakte und einen RS-232-Anschluss für einen Druckerausgang.
Technische Vorteile auf einen Blick
Effiziente Leistung, wirtschaftlicher Betrieb
Bestellinformationen:
Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich