4-Aminophenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Aminophenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Aminophenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Aminophenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 104281000
Preis (EUR)
189,00
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
189,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1197-55-3
IUPAC Name2-(4-aminophenyl)acetic acid
Molecular FormulaC8H9NO2
InChI KeyCSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Melting point195°C to 201°C
Titration with NaOH>=97.5 %
Appearance (Color)White to yellow to beige
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only