3-Aminpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Aminpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Aminpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Aminpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 462-08-8 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 104561000
Preis (EUR)
83,90
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
83,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS462-08-8
IUPAC Namepyridin-3-amine
Molecular FormulaC5H6N2
InChI KeyCUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=CN=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystals or flakes or crystalline mass
Appearance (Color)Off-white to brown
Infrared spectrumConforms
Melting point60°C to 63°C
GC>=98.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only