1-Chlor-6-hydroxyhexan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Chlor-6-hydroxyhexan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Chlor-6-hydroxyhexan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Chlor-6-hydroxyhexan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2009-83-8 | C6H13ClO | 136.62 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Katalognummer 109285000
Preis (EUR)
736,00
Each
Menge:
500 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
736,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2009-83-8
IUPAC Name6-chlorohexan-1-ol
Molecular FormulaC6H13ClO
InChI KeyJNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESOCCCCCCCl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Refractive index1.4547 to 1.4567 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
GC>=94 %
Appearance (Form)Liquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only