Thermo Scientific Chemicals

2-Fluorbenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: 119361000
100 g, Kunststoffflasche, Each
Thermo Scientific Chemicals

2-Fluorbenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: 119361000
100 g, Kunststoffflasche, Each
Menge
Verpackung
Katalognummer: 119361000
Preis (EUR)
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
445-29-4
IUPAC Name
2-fluorobenzoic acid
Molecular Formula
C7H5FO2
InChI Key
NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES
OC(=O)C1=CC=CC=C1F
Melting point
122°C to 125°C
Appearance (Form)
Crystalline powder or needles
GC
>=98.5 %
Appearance (Color)
White to light yellow
Infrared spectrum
Conforms

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sicherheit und Handhabung


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 2
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 2
    Specific target organ toxicity - (single exposure)
    Category 3
    Label Elements
    Signal Word

    Warning

    Hazard Statements

    H315 - Causes skin irritation

    H319 - Causes serious eye irritation

    H335 - May cause respiratory irritation

    Precautionary Statements

    P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

    P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing