2-Fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 372-48-5 | C5H4FN | 97.09 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 119630500
Preis (EUR)
152,00
Each
Menge:
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
152,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS372-48-5
IUPAC Name2-fluoropyridine
Molecular FormulaC5H4FN
InChI KeyMTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=CC=CC=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=97.5 %
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only