Methylsulfoxid, 99.7 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Methylsulfoxid, 99.7 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Methylsulfoxid, 99.7 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Methylsulfoxid, 99.7 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMengeVerpackung
127791000100mLGlasflasche
1277900101LGlasflasche
1277900252.5LGlasflasche
1277900505LKunststofftrommel
12779025025LKunststofftrommel
Katalognummer 127791000
Preis (EUR)
21,65
Exklusiv online
23,90
Ersparnis 2,25 (9%)
Each
Menge:
100mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
21,65
Exklusiv online
23,90
Ersparnis 2,25 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS67-68-5
IUPAC Namemethanesulfinylmethane
Molecular FormulaC2H6OS
InChI KeyIAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCS(C)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Clear liquid
Color scale=<20 APHA
GC>=99.6 %
Water=<0.2 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke