2-Naphthaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Naphthaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Naphthaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Naphthaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 66-99-9 | C11H8O | 156.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 128101000
Preis (EUR)
411,00
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
411,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS66-99-9
IUPAC Namenaphthalene-2-carbaldehyde
Molecular FormulaC11H8O
InChI KeyPJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Off-white to yellow to light beige
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %
Appearance (Form)Powder and/or chunks
Melting point58°C to 62°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only