2-Octanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
2-Octanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
2-Octanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Octanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 111-13-7 | C8H16O | 128.21 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 129425000
Preis (EUR)
50,30
Each
Menge:
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
50,30
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS111-13-7
IUPAC Nameoctan-2-one
Molecular FormulaC8H16O
InChI KeyZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCC(C)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
GC>=99.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only