Hexadecansäure, 98 %
Hexadecansäure, 98 %
Hexadecansäure, 98 %
Thermo Scientific Chemicals

Hexadecansäure, 98 %

CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 129700025
Preis (EUR)
122,00
Each
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
122,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS57-10-3
IUPAC Namehexadecanoic acid
Molecular FormulaC16H32O2
InChI KeyIPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder or granules or flakes
GC>=97.5 %
Saponification value216 to 224 mg KOH/g
Infrared spectrumConforms
Acid value215 to 233 mg KOH/g
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only