Perchlormethylmercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Perchlormethylmercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Perchlormethylmercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Perchlormethylmercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 594-42-3 | CCl4S | 185.87 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 130030050
Preis (EUR)
44,65
Online exclusive
49,70
Ersparnis 5,05 (10%)
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
44,65
Online exclusive
49,70
Ersparnis 5,05 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS594-42-3
IUPAC Nametrichloro(chlorosulfanyl)methane
Molecular FormulaCCl4S
InChI KeyRYFZYYUIAZYQLC-UHFFFAOYSA-N
SMILESClSC(Cl)(Cl)Cl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay>=96.0 %
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Clear yellow
Refractive index1.5370 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only