Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS124-87-8
IUPAC Name(1R,3R,5S,8S,13R,14S)-1-hydroxy-14-(2-hydroxypropan-2-yl)-13-methyl-4,7,10-trioxapentacyclo[6.4.1.1⁹,¹².0³,⁵.0⁵,¹³]tetradecane-6,11-dione; (1R,5S,8S,13R,14R)-1-hydroxy-13-methyl-14-(prop-1-en-2-yl)-4,7,10-trioxapentacyclo[6.4.1.1⁹,¹².0³,⁵.0⁵,¹³]tetradecane-6,11-dione
Molecular FormulaC30H34O13
InChI KeyVJKUPQSHOVKBCO-ZTYBEOBUSA-N
SMILESCC(=C)[C@@H]1C2OC(=O)C1[C@]1(O)CC3O[C@]33C(=O)O[C@H]2[C@]13C.CC(C)(O)[C@@H]1C2OC(=O)C1[C@]1(O)C[C@H]3O[C@]33C(=O)O[C@H]2[C@]13C
Mehr anzeigen