2,4-Pyridindicarbonsäurechlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2,4-Pyridindicarbonsäurechlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2,4-Pyridindicarbonsäurechlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,4-Pyridindicarbonsäurechlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 499-80-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 131860050
Preis (EUR)
51,90
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
51,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS499-80-9
IUPAC Namepyridine-2,4-dicarboxylic acid
Molecular FormulaC7H5NO4
InChI KeyMJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C1=CC=NC(=C1)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Water=<10 % (K.F.)
Appearance (Color)White to off-white
Titration with NaOH>=99.0 % (On dry substance)
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only