Pyrrol-2-Carboxaldehyd 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Pyrrol-2-Carboxaldehyd 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Pyrrol-2-Carboxaldehyd 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Pyrrol-2-Carboxaldehyd 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1003-29-8 | C5H5NO | 95.1 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 132060250
Preis (EUR)
126,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
126,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1003-29-8
IUPAC Name1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Molecular FormulaC5H5NO
InChI KeyZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=CC1=CC=CN1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to brown
Appearance (Form)Low melting crystalline solid
AppearanceMay darken on storage
Infrared spectrumConforms
Melting point40°C to 46°C
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only