Chinaldin, ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Chinaldin, ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Chinaldin, ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Chinaldin, ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 91-63-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 132172500
Preis (EUR)
72,65
Online exclusive
80,50
Ersparnis 7,85 (10%)
Each
Menge:
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
72,65
Online exclusive
80,50
Ersparnis 7,85 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS91-63-4
IUPAC Name2-methylquinoline
Molecular FormulaC10H9N
InChI KeySMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=95.0 %
Refractive index1.6080 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear light yellow to brown-yellow
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only