1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazol-2 -one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazol-2 -one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazol-2 -one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazol-2 -one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
1359100101 g
Katalognummer 135910010
Preis (EUR)
104,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
104,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2147-83-3
IUPAC Name4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-ium
Molecular FormulaC12H14N3O
InChI KeyYFEOSTXFQCDCAR-UHFFFAOYSA-O
SMILESO=C1NC2=CC=CC=C2N1C1=CC[NH2+]CC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Water=<5 % (K.F.)
HPLC>=96.0 %
UV Lambda max205 to 209 nm
Appearance (Color)Light yellow to beige
Appearance (Form)Powder
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only