2,4,4-Trimethyl-1-Penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2,4,4-Trimethyl-1-Penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2,4,4-Trimethyl-1-Penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,4,4-Trimethyl-1-Penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 107-39-1 | C8H16 | 112.21 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 140181000
Preis (EUR)
159,00
Each
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
159,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS107-39-1
IUPAC Name2,4,4-trimethylpent-1-ene
Molecular FormulaC8H16
InChI KeyFXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(=C)CC(C)(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Appearance (Color)Clear colorless
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only