Ameisensäure, 98+%, rein, Thermo Scientific Chemicals
Ameisensäure, 98+%, rein, Thermo Scientific Chemicals
Ameisensäure, 98+%, rein, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ameisensäure, 98+%, rein, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 ml
250mL
1L
2.5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 147930250
Preis (EUR)
20,65
Online Exclusive
23,30
Ersparnis 2,65 (11%)
Each
Menge:
25 ml
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
20,65
Online Exclusive
23,30
Ersparnis 2,65 (11%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS64-18-6
IUPAC Nameformic acid
Molecular FormulaCH2O2
InChI KeyBDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Clear liquid
Infrared spectrumConforms
Titration with NaOH>=98.0 %
Color scale=<20 APHA
Refractive index1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke